Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Tween™20 Surfact-Amps™
Code produit 13464259 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
500 ml
6 x 10 mL
1 litre
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
50mL
60mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13464259 50 ml 50mL
11586671 6 x 10 mL 60mL
13474259 250 ml 250mL
13484259 500 ml 500mL
11368311 1 litre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13464259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 85113
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution de détergent Tween-20 Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Tween-20 hautement purifié qui est stabilisé et conditionné sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Tween-20 Detergent Surfact-Amps Thermo Scientific™ est un détergent Tween-20 hautement purifié, stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Tween-20 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Tween-20 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est généralement ajouté à des tampons de lavage de PBS ou de TBS pour des méthodes ELISA, de transfert Western et autres dosages immunologiques.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p/v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de surfactant sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Tween 20 – un détergent non ionique populaire à utiliser dans les tampons de lavage pour immunoessai
Précision : solution de détergent à 10 % précise dans de l’eau ultra-pure
Facilité d’utilisation : la solution est facile à distribuer et à diluer
Pureté exceptionnelle : moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et de carbonyles
Stabilité : conditionnement dans des ampoules en verre sous un gaz d’azote inerte
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 1228
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : inconnu
  • Poids moléculaire micellaire : inconnu
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,06 mM (0,0074 %, p/v)
  • Point de trouble : 95°C
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps, Tween
Type de réactif Solution détergente
Quantité 50 ml