Learn More
Polysorbate 20, Fisher BioReagents™
Code produit 10113103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en PEHD
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113103 100 ml Bouteille en verre 100mL
10485733 500 ml Flacon en PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113103 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP337100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Détergent non ionique
Détergent non ionique
Ce détergent non ionique est utilisé dans l’isolement des protéines membranaires hydrosolubles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Ambré
CAS 9005-64-5
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition 100 °C
Densité 1.100g/cm³
pH 6
Quantité 100 ml
Valeur hydroxyle 96 à 108
Identification Test de réussite
Résidus d’allumage 0,25% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosité 400 mPa/s à 25 °C
Eau 3% max.
Numéro MDL MFCD00165986
Synonyme Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314