Learn More
TWEEN 20, MP Biomedicals™
Code produit 11417160 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417160 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11417160 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11TWEEN201
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
TWEEN 20, réactif de biologie moléculaire, liquide visqueux jaune pâle
  • TWEEN 20 est un détergent anionique largement utilisé dans les applications biochimiques, telles que les agents émulsifiants pour la préparation d’émulsions stables d’huile et d’eau
  • Il est utilisé dans la préextraction des membranes pour éliminer les protéines périphériques
  • TWEEN 20 est utilisé comme agent de blocage pour les immunoessais basés sur une membrane à une concentration typique de 0,05 %.
  • TWEEN 20 peut être utilisé pour lyser les cellules de mammifères à une concentration allant de 0,05 à 0,5 % et TWEEN 20 est un ester de polyoxyéthylène-sorbitol
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyethyleneglycol sorbitan monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate, Polysorbate 20, Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate
Nom IUPAC Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Couleur Jaune pâle
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100 °C (littérature)
Densité 1,09 - 1,12(25 °C)
Quantité 500 mL
Point d’éclair >230 °F/ >110 °C (litt.)
Indice de réfraction < 1,33 hPa (< 1,00 mmHg, litt.)
Gravité spécifique 1.08 - 1.13
Viscosité Brookfield Viscosité : 370-430 cps (25 °C, propre, littérature)
Eau ≤3%
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100mg/mL).
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tween 20, molecular biology reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.