Description
Le polysorbate 20 a été utilisé comme agent de blocage pour les immunoessais sur membrane à une concentration typique de 0,05 %. Il peut être utilisé pour la lyse des cellules de mammifères à une concentration de 0,05 à 0,5 %. Il s'agit d'un détergent non ionique largement utilisé dans les applications biochimiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20 |
| CAS | 9005-64-5 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
| Numéro MDL | MFCD00165986 |
| Synonyme | Polyoxyethylenesorbitan monolaurate |
| Clé InChI | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
| Nom IUPAC | Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 522.68 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- POLYSORBATE 20
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Tween 20