Learn More
Tween™ 20 (Polysorbate), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 9005-64-5 |
| Densité | 1,1 g/cm³ (20 °C) |
| Quantité | 1 l |
| Formule moléculaire | C58H114O26 |
| Numéro MDL | MFCD00165986 |
| Synonyme | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1227.53 |