Learn More
Tween™ 20, pur, Fisher Chemical
Code produit 10419000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10419000 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10419000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/4206/60
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Couleur Ambré
CAS 9005-64-5
Forme physique Liquide très visqueux
Point d’ébullition 100 °C
pH 6
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosité 400 mPaS à 25 °C
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314