Learn More
Melford Tween 80
Code produit 30018675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018675 500 ml 500mL
30018674 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018675 Fournisseur Melford Code fournisseur P20390500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Composition en acides gras :
Acide laurique : environ 50 %
Équilibre : Acides myristique, palmitique et stéarique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tween 80 (Polyoxyethylenesorbitan, Monooleate)
CAS 9005-65-6
Quantité 500 ml