Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Tween™80 Surfact-Amps™
Codice prodotto. 13404269 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
50 ml
500 ml
6 x 10 mL
Dimensione della confezione:
500mL
50mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
13404269 500 ml 500mL
13494259 50 ml 50mL
11871455 6 x 10 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13404269 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 28230
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
La solution de détergent Surfact-Amps 80 Thermo Scientific™est un détergent Tween-80 hautement purifié qui est stabilisé et conditionné sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Surfact-Amps 80 Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ est un détergent Tween-80 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Tween-80 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Tween-80 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est généralement ajouté à des tampons de lavage de PBS ou de TBS pour des méthodes ELISA, de Western blotting et autres dosages immunologiques.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Tween 80 – un détergent non ionique à utiliser dans les tampons de lavage
Précise – solution détergente précise à 10 % dans de l’eau ultra pure
Facile à utiliser – simple à répartir et diluer au cours de l’utilisation
Exceptionnellement pure – moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et carbonyles
Stable – conditionnée sous azote dans des ampoules en verre
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 1310
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 60
  • Poids moléculaire micellaire : 76 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,012 mM (0,0016 %, p/v)
  • Point de trouble : inconnu
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps, Tween
Type de réactif Solution détergente
Quantité 500 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHAPS: 3{ (3-CHOLAMIDOPROPYL) DIMETHYL-AMMONIO-} -1-PROPANE
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: CHAPS
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.