Learn More
Thermo Scientific™ Solution de détergent Tween™80 Surfact-Amps™
Code produit 13494259 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
500 ml
6 x 10 mL
Conditionnement:
500mL
50mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13494259 50 ml 50mL
11871455 6 x 10 mL 6 pièces
13404269 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13494259 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28329
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La solution de détergent Surfact-Amps 80 Thermo Scientific™est un détergent Tween-80 hautement purifié qui est stabilisé et conditionné sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
La solution de détergent Surfact-Amps 80 Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ est un détergent Tween-80 hautement purifié stabilisé et fourni sous forme de solution à 10 % dans des ampoules en verre de 10 ml.
Cette solution de détergent Tween-80 purifié à 10 % (p/v) s’utilise en toute simplicité dans les méthodes de recherche protéique de routine et très demandées ainsi que dans les techniques de biologie moléculaire. Le Tween-80 est un tensioactif polyoxyéthylène non ionique qui est généralement ajouté à des tampons de lavage de PBS ou de TBS pour des méthodes ELISA, de Western blotting et autres dosages immunologiques.
Les solutions de détergent Surfact-Amps™ (10 % p / v) offrent une pureté, une qualité et une stabilité inégalées. À l’inverse des détergents nets extrêmement visqueux, les solutions à 10 % Surfact-Amps sont faciles à pipeter et à distribuer avec une grande précision. Les solutions de tensioactif sont soigneusement préparées et conditionnées sous azote dans des ampoules en verre, ce qui garantit leur stabilité et élimine l’accumulation de peroxydes et de produits de dégradation.
Points clés :
Tween 80 – un détergent non ionique à utiliser dans les tampons de lavage
Précise – solution détergente précise à 10 % dans de l’eau ultra pure
Facile à utiliser – simple à répartir et diluer au cours de l’utilisation
Exceptionnellement pure – moins de 1,0 μeq/ml de peroxydes et carbonyles
Stable – conditionnée sous azote dans des ampoules en verre
Propriétés du détergent :
  • Poids moléculaire : 1310
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 60
  • Poids moléculaire micellaire : 76 000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 0,012 mM (0,0016 %, p/v)
  • Point de trouble : inconnu
  • Dialysable : Non
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Forme Liquide
Gamme de produits Surfact-Amps, Tween
Type de réactif Solution détergente
Quantité 50 ml