Learn More
MP Biomedicals™ Tween™ 80, MP Biomedicals™
Code produit 11441981 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441981 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441981 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 02194725.1
 Article restreint
En stock
Tween ™ 80 est souvent utilisé dans un certain nombre d’applications de biochimie.
Tweens™ sont une série de surfactants non ioniques dérivés d’esters de sorbitane.
  • Ils sont solubles ou dispersibles dans l’eau mais diffèrent largement en matière de solubilités organiques et dans l’huile.
  • Utilisés comme émulsifiants dans l’huile dans l’eau dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits de nettoyage, etc.
  • Le polysorbate 20 est un surfactant non ionique dérivé de l’ester de sorbitane.
Spécification
Description Tween™ 80
CAS 9005-65-6
Synonyme Monooléate de polyoxyéthylènesorbitan ; monooléate de sorbitan POE (20) ; monooléate de sorbitan de polyéthylèneglycol ; polysorbate 80
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Extraction sélective de protéines ; isolement de noyaux à partir de lignées cellulaires de mammifères
Quantité 100 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tween 80, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tween 80