Learn More
Tween™ 80, pur, Fisher Chemical
Code produit 10498800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10498800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10498800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/4203/60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Flacon en verre ambré de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
CAS 9005-65-6
Forme physique Liquide
pH 6
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 604.82