Learn More
Brannan™ Thermomètre numérique double lecture
Code produit 17771318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +50 °C, -50 °C à +70 °C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17771318 -20 °C à +50 °C, -50 °C à +70 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17771318 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 22/420/3
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre numérique Brannan avec fonction max/min et réglage d’alarme haute/basse température.
  • Thermomètre à double mesure parfaitement adapté à la lecture simultanée de la température dans un réfrigérateur ou un congélateur ou d’une température extérieure et ambiante
  • Fonction d’enregistrement min max.
  • Commutation Celsius et Fahrenheit
  • Câble de 2 m vers capteur externe
  • Fixation magnétique à l’arrière de l’instrument de mesure
  • -20°C à +50°C / 0°F à 120°F
  • 1 pile AAA fournie
Spécification
Dimensions de l’écran 21 x 47 mm
Jetable Réutilisable
Émissivité Non
À utiliser avec (application) Mesure de la température dans un réfrigérateur ou un congélateur
Hauteur (impériale) 2,48 in
Hauteur (métrique) 6,3 cm
Comprend Câble de 2 m vers capteur externe
Longueur (métrique) 6,3 cm
Matériau Plastique
Durée de mesure 10 s
Modèle 22 / 420 / 3
Type de sonde Câble de 2 m vers capteur externe
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 0,13 lb
Poids (métrique) 62 g
Largeur (impériale) 0,59 in
Stockage de données Enregistrement des données
Température max. (impériale) 120°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 0°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) Température interne -4°F à +122°F, température externe -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +50 °C, -50 °C à +70 °C
À utiliser avec (équipement) Réfrigérateur ou congélateur
Autonomie de la batterie 2 à 3 ans
Type de batterie AAA
Précision ±1,0 % entre -20 °C et +70 °C
Affichage Écran LCD
Largeur (métrique) 1,5 cm