Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR BioBased
BIOPHARMA
Code produit 17802598 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Incolore
Transparent
Vert
Type de jupe:
À demi-jupe
À jupe
Type de produit:
Plaques PCR BioBased
Plaques PCR LoBind BioBased
Nbre de puits:
96
384
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Type de produit Nbre de puits Conditionnement
17802598 Transparent À jupe Plaques PCR BioBased 96 25 pièces
17882588 Vert À jupe Plaques PCR BioBased 96 25 pièces
18098794 Incolore À demi-jupe Plaques PCR BioBased 96 25 pièces
18078794 Incolore À demi-jupe Plaques PCR LoBind BioBased 96 25 pièces
18018804 Incolore À jupe Plaques PCR LoBind BioBased 96 25 pièces
18088794 Incolore À jupe Plaques PCR BioBased 384 25 pièces
18008804 Incolore À jupe Plaques PCR LoBind BioBased 384 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17802598 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030129849
Un laboratoire de pointe grâce aux produits Eppendorf en promotion cet automne
Utilisez le code promo 27953
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Découvrez le nouveau twin.tec™ Plaques PCR BioBased fabriquées à partir d'un polymère biosourcé (approche basée sur le bilan massique). Ces plaques vous permettent de réduire considérablement votre empreinte carbone liée aux consommables tout en conservant des performances techniques identiques.
  • Réduction de l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire
  • Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour une meilleure traçabilité dans vos processus de laboratoire
  • Grille de guidage optique unique gravée au laser et OptiTrack matrice pour une orientation rapide lors du pipetage manuel
  • Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
  • Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide, résistant à la torsion et à la chaleur : Aucune déformation, flexion ou rupture pendant l'incubation à chaud ou la centrifugation.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent également le risque de contamination croisée
  • Certifié exempt d’ADN, d’ADNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (usage en PCR), par lots
  • Disponible avec code-barres (sur demande)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Format Norme SBS
Array 8 x 12
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Transparent
Type de produit Plaques PCR BioBased
Type de jupe À jupe
Matériau Polypropylène, Polycarbonate
Volume (métrique) des puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond conique (puits en V)
Quantité 25 Pk.
Fit for Purpose Prêt pour la PCR