Description
- Réduction de l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire
- Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour une meilleure traçabilité dans vos processus de laboratoire
- Grille de guidage optique unique gravée au laser et OptiTrack matrice pour une orientation rapide lors du pipetage manuel
- Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
- Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide, résistant à la torsion et à la chaleur : Aucune déformation, flexion ou rupture pendant l'incubation à chaud ou la centrifugation.
- Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent également le risque de contamination croisée
- Certifié exempt d’ADN, d’ADNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (usage en PCR), par lots
- Disponible avec code-barres (sur demande)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres personnalisés disponibles |
| Type de liaison | LoBind |
| Gamme de produits | Eppendorf |
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | Plaques PCR LoBind BioBased |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène, Polycarbonate |
| Nbre de puits | 384 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de puits | Fond conique (puits en V) |
| Afficher plus |