Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques qPCR en temps réel, 96 puits - Plaques qPCR
Code produit 10740920 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Type de jupe:
Sans jupe
À demi-jupe
À jupe
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Volume (métrique) des puits:
150 μl
250 μl
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Pureté ou qualité Volume (métrique) des puits Conditionnement
10740920 Blanc Sans jupe Nettoyage PCR non stérile 150 μl 20 pièces
10440378 Bleu Sans jupe Nettoyage PCR non stérile 150 μl 20 pièces
15685367 Blanc À jupe Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) 150 μl 10 pièces
15695367 Blanc À demi-jupe Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) 250 μl 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10740920 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030132700
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Eppendorf twin.tec™ Les plaques de PCR en temps réel, conçues pour la qPCR à faible volume, utilisent des puits blancs pour améliorer la réflexion de la lumière fluorescente, améliorant ainsi la sensibilité et la reproductibilité des analyses pour des résultats fiables.
  • Puits blancs pour une meilleure réflexion.
  • Stabilité mécanique élevée.
  • Étanchéité efficace grâce aux rebords surélevés du puits.
  • Cadres à jupe et à demi-jupe.
  • Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite.
  • Autoclavable (121 °C, 20 min.).
  • Disponible en lots certifiés PCR propres et Eppendorf ADN de qualité médico-légale pour une pureté testée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Code-barres inclus
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 5 sachets x 4 plaques
Couleur Blanc
Type de produit Plaque PCR
Type de jupe Sans jupe
Matériau Polypropylène, Polycarbonate
Volume (métrique) des puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Conical Bottom (V-well)
À utiliser avec (application) Applications RT-PCR
FCR max. 6000 x g
Pureté ou qualité Nettoyage PCR non stérile
Quantité 20/boîte
Avec rebord Oui
Couleur du puits Blanc