Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques qPCR en temps réel, 96 puits - Plaques qPCR
Code produit 15685367 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Type de jupe:
Sans jupe
À demi-jupe
À jupe
Pureté ou qualité:
Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Nettoyage PCR non stérile
Volume (métrique) du puits:
150 μl
250 μl
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Pureté ou qualité Volume (métrique) du puits unitSize
15685367 Blanc À jupe Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) 150 μl 10 pièces
10740920 Blanc Sans jupe Nettoyage PCR non stérile 150 μl 20 pièces
10440378 Bleu Sans jupe Nettoyage PCR non stérile 150 μl 20 pièces
15695367 Blanc À demi-jupe Grade d’ADN médico-légaire (non stérile) 250 μl 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15685367 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030129636
Eppendorf twin.tec™ Les plaques de PCR en temps réel, conçues pour la qPCR à faible volume, utilisent des puits blancs pour améliorer la réflexion de la lumière fluorescente, améliorant ainsi la sensibilité et la reproductibilité des analyses pour des résultats fiables.
  • Bassins blancs pour une meilleure réflexion.
  • Stabilité mécanique élevée.
  • Étiquetage efficace par des bords de puits surélevés.
  • Cadres à dos et auto réalisé.
  • Transfert de chaleur optimal en raison de la réduction de l’épaisseur de la paroi.
  • Autoclavables (121 °C, 20 min).
  • disponibles au format PCR propre et certifié par lot Eppendorf Grade d’ADN médico-légaire pour la saturation testée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 x emballages individuels dans des plaquettes thermoformées
Couleur Blanc
Type de produit Plaque PCR
Type de jupe À jupe
Matériau Polypropylène, Polycarbonate
Volume (métrique) du puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
FCR max. 6000 x g
Pureté ou qualité Grade d’ADN médico-légaire (non stérile)
Quantité 10/boîte
Avec rebord Oui
Couleur du puits Blanc