Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Plaques PCR Trace - Plaques PCR
BIOPHARMA
Code produit 18068794 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu cristal
Fuchsia
Incolore
Type de produit:
Plaque de traceur PCR
Plaque de traceur PCR LoBind™
Conditionnement:
25 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Conditionnement
18068794 Incolore Plaque de traceur PCR LoBind™ 25 pièces
17831447 Incolore Plaque de traceur PCR 25 pièces
17841447 Bleu cristal Plaque de traceur PCR 25 pièces
17851447 Fuchsia Plaque de traceur PCR 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18068794 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030129822
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le Eppendorf twin.tec™ Les plaques Trace PCR comportent une OptiTrack™ Matrice et grille de guidage optique pour une orientation aisée des puits et numéros de lot gravés au laser pour une traçabilité améliorée.
  • Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour une meilleure traçabilité dans vos processus de laboratoire
  • Grille de guidage optique unique gravée au laser
  • Conception monobloc : L'association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène offre des performances optimales.
  • Les puits en polypropylène à parois extrêmement fines garantissent un transfert de chaleur optimal vers l'échantillon.
  • Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide, résistant à la torsion et à la chaleur : Aucune déformation, flexion ou rupture pendant l'incubation à chaud ou la centrifugation.
  • Les bords des puits surélevés assurent une bonne étanchéité et réduisent également le risque de contamination croisée
  • Certifié exempt d’ADN, d’ADNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (usage en PCR), par lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Array 8 x 12
Conditionnement 5 sachets x 5 plaques
Type de liaison LoBind
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Incolore
Type de produit Plaque de traceur PCR LoBind™
Type de jupe À jupe
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Volume (métrique) des puits 150 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Fond conique (puits en V)
Quantité 25 Pk.
Fit for Purpose Prêt pour la PCR