Learn More
LABPLAS Tournez-les pour les nettoyer
Code produit 17900165
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
89 x 140 mm
89 x 178 mm
102 x 178 mm
114 x 191 mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381 mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Épaisseur (métrique):
63,5 μm
63,5 μm
76,2 μm
76,2 μm
101,6μ m
Conditionnement:
1000 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Épaisseur (métrique) unitSize
17900165 102 x 178 mm 76,2 μm 1000 pièces
17970215 89 x 140 mm 76,2 μm 1000 pièces
17910145 89 x 178 mm 76,2 μm 1000 pièces
17980215 114 x 305 mm 63,5 μm 1000 pièces
17920145 114 x 381 mm 63,5 μm 1000 pièces
17990185 140 x 229 mm 101,6μ m 1000 pièces
17930275 114 x 191 mm 63,5 μm 1000 pièces
17900185 114 x 229 mm 63,5 μm 1000 pièces
17950205 140 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17900195 140 x 381 mm 76,2 μm 1000 pièces
17970145 140 x 229 mm 76,2 μm 1000 pièces
17920165 178 x 305 mm 76,2 μm 1000 pièces
17980155 178 x 381 mm 76,2 μm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17900165 Fournisseur LABPLAS Code fournisseur EPL3570
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sac de prélèvement stérile avec fermeture.
  • Tournez-les pour les nettoyer
  • languettes de sécurité
  • Transparent
  • Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 102 x 178 mm
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 7 in
Type de produit Sachet d’échantillonnage
Longueur (métrique) 102 mm
Largeur (métrique) 178 mm
Épaisseur (métrique) 76,2 μm