Learn More
Labplas Twirl'EM™ Sachets d'échantillonnage grand format avec languettes
Description
Sachets d’échantillonnage en PE avec de grandes ouvertures
- Grande taille
- Sans contaminants
- PE vierge
- Ouverture large
- Languette de traction facile à utiliser
Spécification
Spécification
| Description | Languettes standard |
| Type de bouchon | 2 fils plats avec languettes |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (impériale) | 4 mil |
| Dimensions (L x l) | 18 x 12 in (457 x 305 mm) |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Largeur (impériale) | 12 in |
| Capacité (métrique) | 6,75 L |
| Longueur (métrique) | 457 mm |
| Afficher plus |