Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tête d’extracteur Twisselmann
Code produit 10692852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10692852 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10692852 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05415125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    115.03€ / 1 pièces
    Économisez 59.97€
    34% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Tête d’extracteur Twisselmann avec gaine à vide
  • Avec gaine à vide
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Type de produit Condenseur NS 29/32
Capacité (métrique) 30 mL
Matériau Tubulure en DURAN
Comprend Gaine à vide
Quantité 1