Learn More
IKA™ Module complémentaire MIXSTER
Code produit 17775878 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
100 à 3000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
17775878 100 à 3000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17775878 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020112621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00€
    379.17€ / 1 pièces
    Économisez 39.83€
    9% de réduction
Expédition estimée: 08-04-2027
Module complémentaire pour les configurations MIXSTER existantes.
  • Fourni sans alimentation électrique et sans accessoires
  • Veuillez vérifier si la puissance de votre alimentation électrique actuelle est suffisante pour alimenter le nombre prévu d'appareils MIXSTER.
  • Jusqu'à 2 appareils : alimentation par les kits MIXSTER 1 et 2
  • 2 à 4 appareils : TW. PWR.1 ou alimentation des ensembles MIXSTER 3 et 4
  • 4 à 30 appareils : TW.PWR.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 3000 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Verre
Affichage LED
Forme Rectangle
Tension 24 V
Puissance 10 W
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 124 mm
Type de prise Universal
Comprend IKA™ Unité d'agitation MIXSTER
Matériau Aluminium
Contrôle de la vitesse Touche tactile
Minuteur Oui