Learn More
Ohaus™ Réchauffeur de bloc sec numérique à deux blocs HB2DG
Code produit 15712709 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur unitSize
15712709 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15712709 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30392082
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
OHAUS™ Le bloc chauffant sec numérique à deux compartiments permet de traiter davantage d'échantillons tout en fournissant des résultats précis et fiables.
  • Conçu pour les applications nécessitant des résultats reproductibles et une stabilité de température supérieure
  • Les unités polyvalentes sont idéales pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunoessais, les points d’ébullition/fusionn et une grande variété d’autres procédures de laboratoire
  • Le porte-tige de support intégré avec bouton de verrouillage accepte le kit de sonde de température externe en option
  • Le kit de sonde de température externe surveille la température réelle du bloc ou de l’échantillon
  • Chacun des cinq modèles disponibles accepte des blocs modulaires interchangeables distincts (disponibles séparément) pouvant accueillir différentes tailles de tubes des microtubes de 0,2 ml à des tubes à centrifuger de 50 ml
  • Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Chauffage efficace grâce au contact étroit entre le tube et le bloc pour une rétention thermique maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité TUV
Type de contrôleur Numérique
Description Bloc chauffant à sec, 2 blocs, HB2DG, UE
Plage de températures (métrique) 5°C à 120°C
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 50 min
Modèle HB2DG
Nbre de blocs 2
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,1°C à 37°C
Uniformité ± 0,2°C à 37°C
Dimensions (L x l) 39,10 cm x 20,30 cm
Dimensions (L x l x H) 39,1 x 20,3 x 8,9 cm
Longueur (impériale) 15,40 po
Longueur (métrique) 39,10 cm
Largeur (impériale) 8,00 po
Largeur (métrique) 20,30 cm
Hauteur (impériale) 3,50 po
Hauteur (métrique) 8,900 cm
Profondeur (impériale) 15,40 po
Profondeur (métrique) 39,10 cm
Poids (métrique) 2,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 0,92 A, 50/60 Hz
Ampérage 0,92A