Learn More
Ohaus™ Chauffage de bloc à sec analogique à deux blocs HB2AL
Code produit 15772699 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Conditionnement
15772699 Analogique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15772699 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30392054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    532.84€ / 1 pièces
    Économisez 202.16€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le chauffage de bloc à sec analogique à deux blocs OHAUS™ traite plus d’échantillons tout en fournissant des résultats précis et fiables.
  • Les blocs chauffants à sec à haute puissance et température constante sont économiques, polyvalents et compacts
  • Les unités polyvalentes sont idéales pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les immunoessais, les points de fusion / ébullition et une grande variété d’autres procédures de laboratoire
  • Chacun des cinq modèles accepte des blocs modulaires interchangeables distincts (vendus séparément), pouvant accueillir divers récipients à échantillons tels que des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons, des microplaques et des tubes ou barrettes PCR
  • Chaque bloc possède un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Les blocs modulaires en aluminium anodisé offrent une stabilité de température et un transfert de chaleur supérieurs
  • Commandes analogiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité TUV
Type de contrôleur Analogique
Description Bloc chauffant à sec, 2 blocs, HB2AL, UE
Plage de températures (métrique) 5 °C à 100 °C (faible), 75 °C à 150 °C (élevé)
Type Bloc à bain sec
Temps de chauffage 50 min
Modèle HB2AL
Nbre de blocs 2
Stabilité de la température ±1,5°C
Uniformité de la température ± 0,1°C à 37°C
Uniformité ± 0,4°C à 37°C
Dimensions (L x l) 39,10 cm x 20,30 cm
Dimensions (L x l x H) 39,1 x 20,3 x 8,9 cm
Longueur (impériale) 15,40 po
Longueur (métrique) 39,10 cm
Largeur (impériale) 8,00 po
Largeur (métrique) 20,30 cm
Hauteur (impériale) 3,50 po
Hauteur (métrique) 8,900 cm
Profondeur (impériale) 15,40 po
Profondeur (métrique) 39,10 cm
Poids (métrique) 2,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 0,92 A, 50/60 Hz
Ampérage 0,92A