Learn More
Köttermann Armoire de stockage à deux portes
Code produit 17392089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de porte:
Coulissant
À charnières
Nbre d’étagères:
4
Aucun
Dimensions (P x L x H):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de porte Nbre d’étagères Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17392089 Coulissant 4 500 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17362089 Coulissant 4 350 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17342079 Coulissant 4 350 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
17382089 À charnières 4 366 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17362079 Coulissant 4 500 x 1200 x 1920 mm 1 pièce
17312099 À charnières 4 516 x 900 x 1920 mm 1 pièce
17322099 À charnières Aucun 770 x 1100 x 2250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17392089 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 30100077
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette armoire de stockage haute à deux portes comporte deux portes à charnière ou coulissantes pour protéger l’équipement et les ustensiles stockés.
  • Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
  • Deux portes protègent les articles stockés
  • Options de porte coulissante et à charnière disponibles
Spécification
Couleur Blanc
Réglable Non
Type de hotte Stockage en hauteur
Dimensions (P x L x H) 500 x 900 x 1920 mm
Type de porte Coulissant
Finition Revêtement époxy
À utiliser avec (application) Stockage
Nbre de portes 2
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères 4
Garantie Aucun
Poids (métrique) 99,4 kg
Avec roulettes Non
Matériau Acier