Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à fond rond à deux cols, col latéral incliné
Code produit 10519951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
1 L
2 L
Joint conique standard:
Col latéral 29/32
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 19/26
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard unitSize
10519951 2 L Col latéral NS 14/23 1 pièce
10752682 250 ml Col latéral NS 14/23 1 pièce
10230881 1 L Col latéral 29/32 1 pièce
10439362 2 L Col latéral NS 19/26 1 pièce
10010251 500 mL Col latéral NS 19/26 1 pièce
10384971 100 mL Col latéral NS 19/26 1 pièce
10394971 250 ml Col latéral NS 19/26 1 pièce
10479932 2 L Col latéral 29/32 1 pièce
10728271 100 mL Col latéral NS 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10519951 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03214173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    94.51€ / 1 pièces
    Économisez 50.49€
    34% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec NS
  • Avec encolure latérale inclinée (20°)
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériel: DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Matériau Duran Verre
Joint conique standard Col latéral NS 14/23