Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond à deux cols, col latéral parallèle
Code produit 10768081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Joint conique standard:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 29/32
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement Joint conique standard
10768081 100 mL 1 pièce -
10385921 2 L 1 pièce Col latéral NS 29/32
10129170 500 mL 1 pièce Col latéral NS 14/23
10589421 1 L 1 pièce Col latéral NS 14/23
10060271 2 L 1 pièce Col latéral NS 14/23
10060331 4 L 1 pièce Col latéral NS 29/32
10254481 1 L 1 pièce Col latéral NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10768081 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03204137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    25.36€ / 1 pièces
    Économisez 7.79€
    23% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons de distillation
  • Avec col latéral parallèle
  • Avec joints rodés coniques
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Duran Verre
Diamètre (métrique) externe 64 mm