Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension standard à deux broches
Code produit 11735419 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
75 mm
92 mm
95 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11735419 92 mm 1 pièce
11745419 95 mm 1 pièce
11939718 75 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11735419 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0802144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65€
    50.42€ / 1 pièces
    Économisez 8.23€
    14% de réduction
Expédition estimée: 26-10-2026
Maintenez le col de vos flacons, béchers, thermomètres et burettes bien en place grâce à ces pinces d’extension. Les pinces d’extension standard à deux broches sont destinées au maintien d’appareils à côtés droits. Deux pinces réglables sont proposées en acier inox ou en zinc nickelé.
Choisissez le modèle à réglage unique pour une utilisation standard où une seule broche ou un seul doigt est ajusté à l'aide d'un écrou papillon, tandis que l'autre broche reste fixe, ou pour une pince plus polyvalente, choisissez le modèle à double réglage.
  • Les deux broches se règlent facilement sur une portée plus large
  • Disponibles en moyenne et grande tailles
  • Fourni avec des manchons en vinyle antidérapants ou, pour les températures supérieures à 100 °C, des revêtements °en fibre de verre
  • Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince d’accessoire
Matériau Zinc nickelé
À utiliser avec (application) Idéales pour la manipulation d’appareils droits comme les burettes, thermomètres, béchers et cols de flacons
Diamètre (métrique) 92 mm
Longueur (métrique) 233 mm
Dimensions Grand