Learn More
Gilac™ Caisse à pâtisserie bicolore
Código de producto. 17978821
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (métrique):
20 l
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (métrique) unitSize
17978821 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17978821 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G0300501
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les caisses à pâtisserie bicolores peuvent être empilées et emboîtées par une rotation d'un demi-tour. Léger et facile à prendre en main grâce à ses poignées intégrées.
  • Caisse à pâtisserie 600 x 400.
  • Peut être empilé et imbriqué par une rotation d'un demi-tour.
  • Caisse légère.
  • Facile à prendre en main grâce à ses poignées intégrées pratiques et ergonomiques.
  • Facilement reconnaissable grâce à son système bicolore.
  • Ivoire/Orange
Especificaciones
Type de produit Caja de pasteles
Matériau Polypropylène
Couleur vevois, orange
Dimensions (L x l) 600 x 400 mm
Volume (impérial) 5,3 gal.
Volume (métrique) 20 l
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.