Learn More
Masterflex™ Électrovanne à manchon, deux voies, normalement fermée
Description
- Choisissez parmi les vannes à pincement à deux voies NF, à deux voies NO ou à trois voies.
- Idéal lorsqu’une contamination peut être problématique, car le liquide n’est en contact qu’avec la tubulure, et non avec la vanne.
- Le remplacement de la tubulure est simple et rapide.
- Conviennent aux applications pharmaceutiques et sanitaires.
- Clip de montage ou bride de montage disponibles séparément pour une polyvalence accrue.
Spécification
Spécification
| Description | Électrovanne à pincement deux voies normalement fermée |
| Diamètre (impériale) interne | 1/16 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,0625 mm |
| Diamètre (impériale) externe | 1/8 po |
| Taille de la tubulure | 1/16 po de dia. Int., 1/8 po de dia. ext. |
| Pression maximale | 15 psi |
| Type de produit | Vanne à pincement pour tubulure |