Learn More
Masterflex™ Électrovanne à manchon, deux voies, normalement fermée
Description
- Idéale dans les situations où la contamination est problématique
- Contrôlez le débit dans votre tubulure sans qu’il y ait un contact direct entre le liquide et la vanne.
- Temps de réponse court
- Faible consommation d’énergie e
Spécification
Spécification
| Description | 12 VDC |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec | Tubulure d’1/32 po de dia. int. x 3/32 po de dia. Ext. |
| À utiliser avec (application) | Excellent pour les applications sanitaires et pharmaceutiques |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Pression maximale | 15 psi |
| Type de produit | Électrovannes (actionnées) |