Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out clinique TX-100
Code produit 15105263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
16 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15105263 16 x 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15105263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005705
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Traitez efficacement jusqu’à 16 tubes de prélèvement sanguin de 5/7 ml par cycle.
Traitez efficacement jusqu’à 16 tubes de prélèvement sanguin de 5/7 ml par cycle avec le rotor swing-out clinique Thermo Scientific™ TX-100.
Informations de commande :
Inclut des porteurs non étanches. Les adaptateurs sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants clinique TX-100
Type Rotor swing-out
Capacité 16 x 15 mL
FCR max. 3,260 ×g
Vitesse max. 4 500 tr/min
Rayon (métrique) 144 mm
Facteur K 4258
Longueur max. du tube 121 mm
Diamètre max. du tube 17 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 90°