Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out TX-1000 4 x 1 000 ml
Code produit 15133169 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rotor swing-out
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15133169 Rotor swing-out 1 pièce
15163169 Rotor swing-out 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15133169 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00€
    1828.55€ / 1 pièces
    Économisez 456.45€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez jusqu’à 4 litres avec l’encombrement d’une centrifugeuse polyvalente de 3 litres grâce au rotor TX-1000.
Traitez 4 litres dans une centrifugeuse à usage général dont l’encombrement équivaut à celui d’une centrifugeuse classique de 3 litres grâce au rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Des capacités de haut débit permettent de traiter davantage de tubes en un nombre de cycles réduit, ce qui fait gagner du temps tout en réduisant la consommation d’énergie et l’usure. Le rotor est doté d’une finition Thermo Scientific™ Slide Coat™, d’un lubrifiant de pointe et d’un revêtement anticorrosion. Une grande nacelle à double usage accueille des adaptateurs pour tubes ou microplaques.
Gagnez du temps : inutile de changer les nacelles. Gagnez de la place : aucune nacelle supplémentaire à stocker. Économisez de l’argent : aucune nacelle supplémentaire à acheter.
Fonctions clés :
  • Centrifugez jusqu’à 40 tubes coniques de 50 ml, 196 tubes de prélèvement sanguin ou 24 microplaques
  • Le système haute capacité traite plus de tubes en un nombre réduit de cycles, d’où un gain de temps et une réduction de la consommation d’énergie et de l’usure
  • La finition Slide Coat offre un lubrifiant de pointe et un revêtement anticorrosion
  • Une grande nacelle à double usage accueille des adaptateurs pour tubes ou microplaques.
Recommandés dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Informations de commande :
Nacelles, couvercles et porteurs de microplaques vendus séparément. Corps du rotor (75003607) et accessoires à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75003610. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Garantie :
5 ans pièces et main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F
Capacité 4 x 1000 ml ou 24 microplaques
Type de produit Rotor swing-out
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Dimension du tube 140 x 126 mm
Description Rotor à godets oscillants TX-1000 (corps uniquement)