Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out clinique TX-100S
Code produit 15155253 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15155253 8 x 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15155253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00€
    1692.00€ / 1 pièces
    Économisez 403.00€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez efficacement jusqu’à 8 tubes de prélèvement de sang de 5/7 ml pour confinement biologique certifié grâce à ces rotors.
Traitez efficacement jusqu’à 8 tubes de prélèvement de sang de 5/7 ml pour confinement biologique certifié par Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni, grâce au rotor swing-out clinique Thermo Scientific™ TX-100S. Ce rotor, équipé de porteurs étanches, est conçu pour le traitement clinique de routine avec des bouchons à visser pour confinement biologique.
Informations de commande :
Inclut des porteurs étanches. Les adaptateurs sont vendus séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants clinique TX-100S
Type Rotor swing-out
Capacité 8 x 15 mL
FCR max. 3 215 x g
Vitesse max. 4 500 tr/min
Rayon (métrique) 144 mm
Facteur K 14638
Longueur max. du tube 106 mm
Diamètre max. du tube 17 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 90°
Biocontainment Oui