Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200
Code produit 10194494 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
12 tubos de 124 mm
50 ml
Microtube conique 1,5/2 ml
Tube conique 15 ml
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Tube de prélèvement sanguin de 10 ml ou tube Corex/Kimble de 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Tube universel de 25 ml
Tube à fond rond DIN de 50 ml
Tube à fond rond de 5/7 ml
Tube à fond rond/plat DIN de 25 ml
Tube à urine conique de 14 ml
Tubo de 20 mL con base redonda
Tubo de 50 mL con base redonda
Tubo de fondo redondo de 100 ml
Conditionnement:
4 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10194494 Tube conique 15 ml 4 pièces
10596214 Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml -
10596404 Tubo de fondo redondo de 100 ml 4 pièces
10338204 Tube à fond rond DIN de 50 ml 4 pièces
10082534 50 ml 4 pièces
10216854 Tube universel de 25 ml 4 pièces
10297374 Tube à fond rond/plat DIN de 25 ml 4 pièces
10459834 Tubo de 20 mL con base redonda 4 pièces
10124364 Tube à urine conique de 14 ml 4 pièces
10318064 Tube de prélèvement sanguin de 10 ml ou tube Corex/Kimble de 15 ml 4 pièces
10799305 Tube de prélèvement sanguin de 15 ml 4 pièces
10677565 Tube à fond rond de 5/7 ml 4 pièces
10267044 12 tubos de 124 mm 4 pièces
10431565 Microtube conique 1,5/2 ml 4 pièces
10738545 Tubo de 50 mL con base redonda 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10194494 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003771
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utiliser Thermo Scientific™ Adaptateurs de tube de rotor TX-200 avec godets ronds dans le rotor TX-200.
Usage Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200 avec godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.
  • Capacité maximale des tubes : 4 × 100 mL
  • Dia. ext. maximal ×L: 48 × 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour tubes à rotor
Capacité Tube conique 15 ml
Diamètre max. du tube 16,5 mm
Longueur max. du tube 121 mm