Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Usage Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200 avec godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.
- Capacité maximale des tubes : 4 × 100 mL
- Dia. ext. maximal ×L: 48 × 122 mm
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour tubes à rotor |
| Capacité | Tube de prélèvement sanguin de 10 ml ou tube Corex/Kimble de 15 ml |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| Longueur max. du tube | 121 mm |