Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants TX-750 4 + 750 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Améliorez la productivité de votre laboratoire grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml, qui offre une souplesse d’utilisation optimale à 4700 tr/min.
Nacelles, couvercles et portoirs de microplaques vendus séparément. Corps du rotor (75003607) et accessoires à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de quatre) : 75-003-610. Adaptateurs pour tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Inclut :
Manuel du rotor
Compatibles avec :
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R, et Thermo Scientific SL40/40R
Recommandé dans les cas suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Specifikationer
Specifikationer
| Matériau | Caoutchouc (patin) |
| Type | Portoir pour microplaques/flacons |
| Capacité | 4 x 750 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F |
| Certifications/Conformité | Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni |
| Biocontainment | Oui |
| Quantité | Set of 4 |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.