Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets rectangulaires TX-750
Code produit. 11854481 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes coniques de 15 ml
Tubes coniques de 50 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11854481
Marque: Thermo Scientific™ 75003684
Utilisez les adaptateurs pour godets rectangulaires Thermo Scientific™ TX-750 avec les godets pour rotors rectangulaires TX-750.
Utilisez les adaptateurs pour godets rectangulaires Thermo Scientific™ TX-750 avec les godets pour rotors rectangulaires TX-750.
Portoir rectangulaire pour nacelle 250mL rotor TX-750
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tube Adapter
Capacité Tubes coniques de 15 ml