Learn More
Skytec™ Gants en nitrile fin à double certification TX424
Description
- Nitrile de haute qualité, souple et durable
- Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
- Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure adhérence et un toucher plus précis.
- Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 1,5
- Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
- Le nitrile possède des propriétés antistatiques
- Approuvé pour la manipulation des aliments
- Double étiquetage : EPI et médical
- Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
- Testé par rapport aux médicaments de chimiothérapie selon ASTM D6978-05
- Conforme à ASTM D6319-2019 et ASTM D5151-2019
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,P,T , EN 374-2:2014 Sí , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Sí , EN 455-3:2015 Sí , EN 455-4:2009 Sí , EN 455 Dispositivo médico 21420:2020 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Oui |
| Afficher plus |