Description
- nitrile 100 % de qualité supérieure
- Épaisseur de la paume : 0,12 mm (5 mil)
- Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
- Manchette allongée (longueur de 300 mm) pour protéger l'avant-bras
- Chloré à l'intérieur pour un confort accru et une réduction des frottements lors de l'enfilage
- Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 1,5
- Approuvé pour la manipulation des aliments
- Double étiquetage : EPI et médical
- Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
- Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CATEGORÍA III |
| Certifications / conformité (Europe) | EN374 |
| Chlorinated | Oui |
| Applications | Soins de santé, Industriel, Laboratoire |
| Couleur | Vert |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 5 mil |
| Show More |