Learn More
Skytec Gants jetables en nitrile sans silicone TX830
Product Code. 17891654 Shop All Skytec Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
M, Grande
Unit Size:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
17891654 M, Grande 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17891654 Supplier Skytec Supplier No. SKG00830DH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.05€
    17.52€ / 50 pièces
    Économisez 9.53€
    35% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Les gants jetables en nitrile sans silicone TX830 sont des gants en nitrile à usage unique, sans poudre, à manchette longue et de qualité supérieure. Extrêmement résistant et très résistant aux produits chimiques.
  • Nitrile de haute qualité, souple et durable
  • Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
  • Épaisseur de la paume : 0,20 mm (8 mil), poids : 9,2 g
  • Manchette allongée (longueur de 300 mm) pour protéger l'avant-bras
  • Finition texturée sur la paume pour une meilleure prise en main
  • Sans poudre, sans latex, non stérile
  • Chloré à l'intérieur pour un confort accru et une réduction des frottements lors de l'enfilage
  • NQA 0,65
  • Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
  • Sans silicone
Specifications
Certifications/Conformité CATEGORÍA III
Certifications / conformité (Europe) EN 374
Chlorinated Oui
Applications Laboratoire
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Dimensions M, Grande
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0.20 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Non revêtus
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 300 mm
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.