Learn More
Skytec™ TX924 Nitrile Gloves
Code produit. 30274524
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions unitSize
30274524 Grand 100 pièces
30274523 Petit 100 pièces
30274506 Moyen 100 pièces
30274553 XL 100 pièces
30274610 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 30274524 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00924BH
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
High performance, powder-free, black nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.
  • Black Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Couleur Black
Jetable Single-use
Finition externe Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Poudré Powder Free
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions Grand
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 9 mil
Épaisseur (métrique) 0.23 mm
Longueur (métrique) 240 mm