Learn More
Skytec™ Gants en nitrile TX925
Code produit 30274602 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274602 Standard 100 pièces
30274614 Moyen 100 pièces
30274517 Grande 100 pièces
30274548 XL 100 pièces
30274505 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274602 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00925GD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.47€
    15.92€ / 100 pièces
    Économisez 7.55€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant à usage unique en nitrile orange haute performance, sans poudre, doté de la technologie de préhension à motif diamant. Offre une adhérence exceptionnelle et une protection chimique optimale.
  • Gant orange à usage unique avec motif antidérapant
  • Ambidextre pour un enfilage facile et rapide
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B : K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free Non
Applications Industriel, Soins de santé, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur orange
Jetable Usage unique
Finition externe Modèle d’adhérence
Finger Thickness (English) 10,24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 7,87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 9 mil
Épaisseur (métrique) 0.23 mm
Longueur (métrique) 240 mm