Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation thermostatique modèle TXF200
Description
- Plage de refroidissement / chauffage de -15°C à +200°C
- Stabilité ± 0,01°C / Uniformité ± 0,05°C
- Options de cuve de 5 L à 38 L
- Pompe intégrée puissante pour la circulation externe des liquides
- Grand écran couleur lumineux avec un choix de 5 langues
- Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Capacité de mémoire pour 10 programmes avec 100 segments
Spécification
Spécification
| Débit | 22 l/min |
| Type de pompe | Multi-étages |
| Gamme de températures | 0°C à 200°C |
| Type | Circulateur thermostatique |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires industriels – étalonnage de thermostats, analyse de trouble (brassage), étalonnage de sondes de température et tests de matériaux. Recherche universitaire – contrôle de la température des équipements externes tels que les spectrophotomètres et réfractomètres. Circulation du liquide de contrôle de la température vers les récipients à double paroi. |
| Matériau | Réservoir en acier inoxydable |
| Pression max. | 530 mbar |
| Modèle | TXF200 |
| Longueur (métrique) | 385 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Afficher plus |