Learn More
Beschreibung
TXNL1 Polyclonal antibody specifically detects TXNL1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TXNL1 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 32 kDa thioredoxin-related protein, thioredoxin-like 1, thioredoxin-like, 32kDa, thioredoxin-related 32 kDa protein, thioredoxin-related protein 1, TRP32thioredoxin-like protein 1, Txl, TXL-1, TXNL |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-289 of human TXNL1 (NP_004777.1).,, Sequence:, MVGVKPVGSDPDFQPELSGAGSRLAVVKFTMRGCGPCLRIAPAFSSMSNKYPQAVFLEVDVHQCQGTAATNNISATPTFLFFRNKVRIDQYQGADAVGLEEKIKQHLENDPGSNEDTDIPKGYMDLMPFINKAGCECLNESDEHGFDNCLRKDTTFLESDCDEQLLITVAFNQPVKLYSMKFQGPDNGQGPKYVKIFINLPRSMDFEEAERSEPTQALELTEDDIKEDGIVPLRYVKFQNVNSVTIFVQSNQGEEETTRISYFTFIGTPVQATNMNDFKRVVGKKGESH |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?