Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche Tychem™ 6000F avec joint facial
Code produit 16335035 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Fermeture à glissière
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
16335035 Fermeture à glissière 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16335035 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15490543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.99€
    114.49€ / 1 pièces
    Économisez 37.50€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc sur la capuche.
  • Taille élastiquée pour un ajustement optimal
  • Poignets doubles avec sous-gants attachés
  • Chaussettes dissipatives avec rabat de botte et entrée arrière pour une meilleure protection de l’utilisateur
  • Tissu léger et durable
  • Assure une excellente résistance à de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Couleur Gris
Dimensions Très grand
Type de bouchon Fermeture à glissière
Comprend Chaussettes dissipatives et rabats de bottes attachés
Type de produit Combinaison
Type de couture Coutures recouvertes d’un ruban adhésif