Learn More
DuPont™ Manchon Tychem 2000 C
Code produit 11322854 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11322854 Jaune 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11322854 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13984632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    98.84€ / 50 pièces
    Économisez 47.16€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Offrent une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses. Les manchettes DuPont™ Tychem ™ C sont dotées de coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif avec ruban de délimitation pour une ré
  • Traitement antistatique
  • Élastiques larges au niveau des manchettes et du bras supérieur
  • Utilisent la puissance du Tyvek et un revêtement barrière polymérique pour fournir une grande protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et les risques biologiques (même pressurisés)
  • Utilisé comme protection contre les éclaboussures pressurisées ou non dans différents environnements industriels, notamment la fabrication de pâtes et papiers, la transformation des aliments, le traitement de produits chimiques et la fabrication de produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Structure Tyvek avec revêtement barrière polymère
Type de produit Manchon
Matériau Tyvek
Couleur Jaune
Type de couture Cousu, recouvert de ruban adhésif
Type de manchette Élastique
Finition Revêtement barrière polymérique
Certifications/Conformité EN 1149-5
Longueur (métrique) 45 cm
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.