Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone sanitaire Tygon™3350
Code produit 12356899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
12356899 3 mm 6 mm 1 pièce
12376899 4 mm 7 mm 1 pièce
12396899 5 mm 8 mm 1 pièce
12306909 6 mm 9 mm 1 pièce
12346909 8 mm 11 mm 1 pièce
11784648 3 mm 7 mm 15m
12386899 4 mm 8 mm 1 pièce
12316909 6 mm 10 mm 1 pièce
12356909 8 mm 12 mm 1 pièce
12376909 10 mm 14 mm 1 pièce
12326909 6 mm 12 mm 1 pièce
12396909 15 mm 21 mm 1 pièce
12306919 18 mm 24 mm 1 pièce
12336899 2 mm 4 mm 1 pièce
12346899 3 mm 5 mm -
12326899 1 mm 3 mm 1 pièce
12336909 7 mm 10 mm 15m
12316919 20 mm 27 mm 1 pièce
11759128 14 mm 14 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 12356899 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur T330D153
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. La tubulure en silicone sanitaire Tygon™ 3350 est dotée d’une surface intérieure ultra lisse et d’une surface réduite pour améli
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Les substances extractibles minimales contribuent au maintien de l’intégrité des fluides.
  • Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité NSF-51, 3-A, FDA
Diamètre (impériale) interne 0,12 in
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,24 in
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
À utiliser avec (application) Distribution d’aliments et de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) -112 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Couleur Concluant
Dureté 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 399,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Type de produit Tubulures