Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350
Code produit 11968169
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,80 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11968169 4,8 mm 8 mm 15m
11978179 2,4 mm 5,6 mm 15m
10357934 8 mm 11,2 mm 15m
11988169 9,5 mm 12,7 mm 15m
10397884 1,60 mm 4,80 mm 15m
11978169 6,4 mm 9,6 mm 15m
11754768 12,7 mm 15,9 mm 15m
11928169 3,2 mm 6,4 mm 15m
12316889 11,1 mm 14,3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11968169 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 9570209
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en silicone Tygon™ SPT-3350 pour le transfert d’aliments et de boissons.
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Certifications/Conformité FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Diamètre (impériale) interne 0,19 in
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec (application) Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale.
Température min. de fonctionnement (impériale) -112 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibility Flexible
Pression maximale 0,77 bar à (à 23 °C)/0,70 bar (à 160 °C)
Niveau de vide 635 mm Hg (à 23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Type de produit Tubulure de transfert