Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Tygon™ A-60-G
Code produit 17993581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
20,7 mm
25,4 mm
31,8 mm
Pression maximale:
28 psi
6 psi
7 psi
8 psi
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
6,4 mm
Niveau de vide:
10 po Hg (à 73°F)
13,9 po Hg (à 73° F)
15 po Hg (à 73° F)
20 po Hg (à 73° F)
29,9 po-Hg (à 73°F)
5 po Hg (à 73° F)
Conditionnement:
15m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Épaisseur (métrique) Niveau de vide Conditionnement
17993581 20,7 mm 7 psi 2,4 mm 10 po Hg (à 73°F) 15m
17933501 14,3 mm 6 psi 1,6 mm 5 po Hg (à 73° F) 15m
17923561 15,9 mm 6 psi 1,6 mm 15 po Hg (à 73° F) 15m
17933561 17,5 mm 8 psi 2,4 mm 20 po Hg (à 73° F) 15m
17913471 20,6 mm 28 psi 6,4 mm 29,9 po-Hg (à 73°F) 15m
17973471 25,4 mm 7 psi 3,2 mm 13,9 po Hg (à 73° F) 15m
17933471 31,8 mm 6 psi 3,2 mm 5 po Hg (à 73° F) 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17993581 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur AFL00045S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.20€
    351.02€ / 15m
    Économisez 56.18€
    13% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Le tube de distribution chimique A-60-G est conçu pour surpasser le néoprène, l'EPDM et les autres tubes à usage général utilisés dans les pompes péristaltiques.
  • Les tubes haute performance sont résistants aux acides et aux alcalis
  • Peut résister à des températures extrêmes de -75 °F à +275 °F °sans se fissurer ni se détériorer.
  • Thermoscellable et assemblable sans raccords pour une installation facile
  • Contrairement aux tubes à vide en caoutchouc classiques, il résiste aux fissures et au vieillissement après des années d'exposition.
  • Disponibles en tailles standard pour le vide, elles résistent à un vide complet (29,9 mm Hg) à 73 °F.
  • Très résistant aux intempéries et à l'abrasion
  • Résistance exceptionnelle à la fatigue en flexion
  • Faible perméabilité aux gaz par rapport aux tubes en caoutchouc
  • Résistant à l'ozone (300 ppm) et aux UV
  • Applications : Distribution de savon et de désinfectant, transfert de produits chimiques de nettoyage, distribution de produits chimiques caustiques, produits chimiques de plaquage et de gravure, systèmes de lavage de vitres et de fenêtres, pompes à vide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,626 in
Diamètre (métrique) interne 15.9 mm
Matériau Thermoplastique
Diamètre (impériale) externe 0,815 in
Diamètre (métrique) externe 20,7 mm
Longueur totale (impériale) 49,2
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,094 po
Épaisseur (métrique) 2,4 mm
À utiliser avec Tubos dispensadores de productos químicos
Propriétés de résistance 120 lbf/pulgada.
Couleur Noir
Dureté 61 (Shore A)
Flexibilité 3,25 in rayon de courbe
Pression maximale 7 psi
Niveau de vide 10 po Hg (à 73°F)
Max. Operating Temperature (English) 275 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tubulures