Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ C-210A
Code produit 11719158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
Conditionnement:
30m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne unitSize
11719158 1,6 mm 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719158 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur AEM02002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La clarté, la résistance élevée aux déchirures et l’excellente résistance à l’abrasion font de la tubulure Tygon C-210A fabriquée en polyuréthane robuste à base d’ester la solution idéale pour de nombreuses applications, notamment les conduites de carburant et de lubrifiant, les conduites pneumatiques, le transfert de produits abrasifs et le gainage de câbles.
  • Tolérances dimensionnelles toujours strictes
  • Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
  • Excellente résistance aux huiles, graisses et carburants
  • Conserve la flexibilité dans les environnements aux températures inférieures à zéro.
  • Haute résistance aux déchirures
  • Conforme aux exigences de la norme FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA et EU 2002/95/CE (ROHS)
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Polyuréthane à base d’ester
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (métrique) 30 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Conduites de carburant et de lubrifiant, conduites pneumatiques, transfert de produits abrasifs, gainage de câbles et de nombreuses autres applications
Température min. de fonctionnement (métrique) -73°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Transparent
Dureté 82 (Shore A)
Flexibility Flexible
Pression maximale 4,83 bar à 23°C/2,76 bar à 80°C
Niveau de vide 759 mmHg à 80°C
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C